Tisk…

1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6913-1G OR6913-5G OR6913-25G
APOSOR6913-1GEA 3110 CZK
APOSOR6913-1G APOSOR6913-5G APOSOR6913-25G
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃
Bod varu: 119…120 °C/3mmHg
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075189
CAS číslo: 22763-65-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR