Tisk…
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6912-1G OR6912-25G OR6912-5G
APOSOR6912-1GEA 622 CZK
APOSOR6912-1G APOSOR6912-25G APOSOR6912-5G
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃O
Bod varu: 106…107 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191217
CAS číslo: 4892-89-1
UN: 2735
ADR: 8,III