Tisk…
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6909-1G OR6909-5G
APOSOR6909-1GEA 500 CZK
APOSOR6909-1G APOSOR6909-5G
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine
Vzorec: C₉H₂₁N₃
MW: 171,29 g/mol
Bod varu: 88…90 °C
Hustota: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082601
CAS číslo: 877-96-3
UN: 2735
ADR: 8,III