Tisk…
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
OR6907-5G OR6907-2G OR6907-10G OR6907-50G
APOSOR6907-5GEA 0 CZK
APOSOR6907-5G APOSOR6907-2G APOSOR6907-10G APOSOR6907-50G
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Vzorec: C₈H₁₉N₃
MW: 157,26 g/mol
Bod varu: 90 °C/9mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167969
CAS číslo: 3644-18-6
UN: 2735
ADR: 8,III