Tisk…
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6906-25G OR6906-5G OR6906-1G
APOSOR6906-25GEA 26650 CZK
APOSOR6906-25G APOSOR6906-5G APOSOR6906-1G
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂
Bod varu: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320901
CAS číslo: 132800-12-5