Tisk…
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6904-1G OR6904-500MG
APOSOR6904-1GEA 1450 CZK
APOSOR6904-1G APOSOR6904-500MG
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂
Bod varu: 230…231 °C
Hustota: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075237
CAS číslo: 57184-23-3