Tisk…
1-Isopropylpiperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6901-5G OR6901-1G OR6901-25G
APOSOR6901-5GEA 705 CZK
APOSOR6901-5G APOSOR6901-1G APOSOR6901-25G
1-Isopropylpiperazine 97%
1-Isopropylpiperazine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22
Bod varu: 180…181 °C/760mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167971
CAS číslo: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III