Tisk…
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6899-1G OR6899-250MG OR6899-5G
APOSOR6899-1GEA 3310 CZK
APOSOR6899-1G APOSOR6899-250MG APOSOR6899-5G
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O
Bod varu: 224…225 °C
Hustota: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320899
CAS číslo: 13484-38-3
UN: 1993
ADR: 3,III