1-Butylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6893-10G
OR6893-1G
OR6893-5G
OR6893-25G
APOSOR6893-10GEA
2900
CZK
APOSOR6893-10G
APOSOR6893-1G
APOSOR6893-5G
APOSOR6893-25G
1-Butylpiperazine
1-Butylpiperazine
Vzorec:
C₈H₁₈N₂ MW: 142,24 g/mol Bod varu: 116 °C/11mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039702 CAS číslo: 5610-49-1 |