Tisk…
4-Tolylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6888-25G OR6888-100G OR6888-5G
APOSOR6888-25GEA 705 CZK
APOSOR6888-25G APOSOR6888-100G APOSOR6888-5G
4-Tolylboronic acid
4-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Bod tání: 256…263 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039138
CAS číslo: 5720-05-8