Tisk…
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6882-10G OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA 2490 CZK
APOSOR6882-10G APOSOR6882-25G
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
1-(2-Furoyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038831
CAS číslo: 40172-95-0