Tisk…
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6881-10G OR6881-5G OR6881-100MG OR6881-250MG OR6881-500MG
APOSOR6881-10GEA 18650 CZK
APOSOR6881-10G APOSOR6881-5G APOSOR6881-100MG APOSOR6881-250MG APOSOR6881-500MG
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320894
CAS číslo: 40389-67-1