Tisk…
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6877-10G OR6877-1G
APOSOR6877-10GEA 5200 CZK
APOSOR6877-10G APOSOR6877-1G
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
N-Piperazineacetic acid morpholine amide
Vzorec: C₁₀H₁₉N₃O₂
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006172
CAS číslo: 39890-46-5