Tisk…
1-Benzhydrylpiperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6872-100G OR6872-50G
APOSOR6872-100GEA 705 CZK
APOSOR6872-100G APOSOR6872-50G
1-Benzhydrylpiperazine 97%
1-Benzhydrylpiperazine
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂
Bod varu: 185 °C/2,25mmHg
Bod tání: 88…93 °C
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038379
CAS číslo: 841-77-0
EINECS: 212-667-7