Tisk…
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
OR6871-100G OR6871-1KG OR6871-250G
APOSOR6871-100GEA 3970 CZK
APOSOR6871-100G APOSOR6871-1KG APOSOR6871-250G
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
1-(2-Pyridyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₃N₃
Bod varu: 120…122 °C/2mmHg
Hustota: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006216
CAS číslo: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3