Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6870-100G OR6870-25G OR6870-5G
APOSOR6870-100GEA 2940 CZK
APOSOR6870-100G APOSOR6870-25G APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 97%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂
Bod tání: 129…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005961
CAS číslo: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7