Tisk…
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6868-10G OR6868-1G OR6868-100G
APOSOR6868-10GEA 3740 CZK
APOSOR6868-10G APOSOR6868-1G APOSOR6868-100G
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂
Bod varu: 142…144 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040728
CAS číslo: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1