Tisk…
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 1-(2-Cyanophenyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)benzonitrile
OR6867-100G OR6867-25G OR6867-5G
APOSOR6867-100GEA 26750 CZK
APOSOR6867-100G APOSOR6867-25G APOSOR6867-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Bod varu: 314…315 °C
Hustota: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040793
CAS číslo: 111373-03-6
UN: 1993
ADR: 3,III