Tisk…
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 4-(1-Piperazinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)piperazine
OR6866-5G OR6866-25G
APOSOR6866-5GEA 1870 CZK
APOSOR6866-5G APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320890
CAS číslo: 68104-63-2