Tisk…
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6859-1G OR6859-250MG
APOSOR6859-1GEA 622 CZK
APOSOR6859-1G APOSOR6859-250MG
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₃
Bod tání: 263 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00729051
CAS číslo: 70918-74-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III