Tisk…

1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone

OR6858-100G OR6858-10G OR6858-25G OR6858-5G
APOSOR6858-100GEA 12010 CZK
APOSOR6858-100G APOSOR6858-10G APOSOR6858-25G APOSOR6858-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Bod varu: 120…125 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190247
CAS číslo: 63074-07-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR