2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6854-1G
OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA
2900
CZK
APOSOR6854-1G
APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₁₀N₂ MW: 146,1891 g/mol Bod varu: 130 °C/12mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01313389 CAS číslo: 20925-24-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)