Tisk…
Ethyl piperazine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6852-100G OR6852-500G
APOSOR6852-100GEA 0 CZK
APOSOR6852-100G APOSOR6852-500G
Ethyl piperazine-1-carboxylate 98%
Ethyl piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
Bod varu: 272…274 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005964
CAS číslo: 120-43-4