1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6849-10G
OR6849-250G
OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA
2290
CZK
APOSOR6849-10G
APOSOR6849-250G
APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂ Bod varu: 276 °C Hustota: 1,006 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040740 CAS číslo: 5321-49-3 EINECS: 226-186-5 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |