Tisk…
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR6847-1G OR6847-25G OR6847-5G
APOSOR6847-1GEA 622 CZK
APOSOR6847-1G APOSOR6847-25G APOSOR6847-5G
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039691
CAS číslo: 22948-94-3