Tisk…
2,4-Dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6843-100G OR6843-25G OR6843-500G
APOSOR6843-100GEA 1910 CZK
APOSOR6843-100G APOSOR6843-25G APOSOR6843-500G
2,4-Dichloropyridine
2,4-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
MW: 147.99
Bod varu: 189…190 °C
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955618
CAS číslo: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7