Tisk…
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6840-100G OR6840-25G
APOSOR6840-100GEA 1750 CZK
APOSOR6840-100G APOSOR6840-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Bod tání: 218…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066156
CAS číslo: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6