Tisk…
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine dihydrobromide
OR6839-1G OR6839-5G
APOSOR6839-1GEA 622 CZK
APOSOR6839-1G APOSOR6839-5G
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide 98%
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide
Vzorec: C₁₀H₁₆Br₂N₂O
MW: 340,07 g/mol
Bod tání: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040814
CAS číslo: 58260-69-8
EINECS: 261-190-0