Tisk…
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6823-10G OR6823-50G OR6823-250G
APOSOR6823-10GEA 2070 CZK
APOSOR6823-10G APOSOR6823-50G APOSOR6823-250G
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide 97%
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₃H₂₄BrP
Bod tání: 260…262 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051880
CAS číslo: 7333-52-0