Tisk…
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6822-100G OR6822-25G OR6822-5G
APOSOR6822-100GEA 11410 CZK
APOSOR6822-100G APOSOR6822-25G APOSOR6822-5G
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide 97%
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₆BrP
Bod tání: 265…267 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031667
CAS číslo: 7333-51-9