Tisk…
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6821-100G OR6821-25G OR6821-250G
APOSOR6821-100GEA 1660 CZK
APOSOR6821-100G APOSOR6821-25G APOSOR6821-250G
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 98%
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Vzorec: C₆H₁₂NO₃P
Bod varu: 101…102 °C/0,4mmHg
Hustota: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001893
CAS číslo: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 1760
ADR: 8,II