Tisk…
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
OR6819-5G OR6819-10G
APOSOR6819-5GEA 2480 CZK
APOSOR6819-5G APOSOR6819-10G
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
MW: 197.15
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007122
CAS číslo: 10463-20-4