Tisk…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxyphenylacetic acid
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 827 CZK
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004334
CAS číslo: 1798-09-0