Tisk…
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichlorophenylacetic acid
OR6814-100G OR6814-25G OR6814-10G
APOSOR6814-100GEA 2900 CZK
APOSOR6814-100G APOSOR6814-25G APOSOR6814-10G
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004320
CAS číslo: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0