Tisk…
(4-Benzyloxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetic acid
OR6813-25G
APOSOR6813-25GEA 1620 CZK
APOSOR6813-25G
(4-Benzyloxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Bod tání: 119…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017540
CAS číslo: 6547-53-1
EINECS: 229-463-9