Tisk…
N-(2-Pyridyl)thiourea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6811-25G OR6811-5G
APOSOR6811-25GEA 3710 CZK
APOSOR6811-25G APOSOR6811-5G
N-(2-Pyridyl)thiourea 98%
N-(2-Pyridyl)thiourea
Vzorec: C₆H₇N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041227
CAS číslo: 14294-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III