Tisk…
2-Propylvaleryl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 9430 CZK
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClO
Bod varu: 68…70 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051446
CAS číslo: 2936-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II