Tisk…
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR6795-10G OR6795-5G
APOSOR6795-10GEA 12370 CZK
APOSOR6795-10G APOSOR6795-5G
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,24 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05259334
CAS číslo: 115833-93-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III