1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6792-1G
OR6792-500MG
OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA
827
CZK
APOSOR6792-1G
APOSOR6792-500MG
APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Vzorec:
C₉H₁₀N₂ Bod tání: 101…104 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03839873 CAS číslo: 102308-97-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |