Tisk…
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6788-1G OR6788-250MG
APOSOR6788-1GEA 7440 CZK
APOSOR6788-1G APOSOR6788-250MG
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426511
CAS číslo: 134363-45-4