Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR6787-25G
OR6787-5G
APOSOR6787-25GEA
2280
CZK
APOSOR6787-25G
APOSOR6787-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 201.65 g/mol Bod tání: 234…243 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00182671 CAS číslo: 6232-11-7 |