Tisk…

(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile

OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 500 CZK
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆IN
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060306
CAS číslo: 51628-12-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR