Tisk…
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
OR6783-100G
APOSOR6783-100GEA 5920 CZK
APOSOR6783-100G
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 98%
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017169
CAS číslo: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9