Tisk…
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6782-1G OR6782-250MG
APOSOR6782-1GEA 1740 CZK
APOSOR6782-1G APOSOR6782-250MG
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Vzorec: C₁₅H₁₀ClN₃
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191930
CAS číslo: 128143-89-5