Tisk…
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6781-100G OR6781-25G OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA 12040 CZK
APOSOR6781-100G APOSOR6781-25G APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₅ClN₂O
MW: 250,7240 g/mol
Bod tání: 254 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00137741
CAS číslo: 52068-30-1