Tisk…
3-Nitro-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6780-1G OR6780-5G OR6780-10G OR6780-25G
APOSOR6780-1GEA 787 CZK
APOSOR6780-1G APOSOR6780-5G APOSOR6780-10G APOSOR6780-25G
3-Nitro-o-phenylenediamine 97%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Bod tání: 156…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007722
CAS číslo: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5