Tisk…
3-Bromosalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6778-25G OR6778-5G OR6778-100G
APOSOR6778-25GEA 3380 CZK
APOSOR6778-25G APOSOR6778-5G APOSOR6778-100G
3-Bromosalicylaldehyde 98%
3-Bromosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod tání: 53…57 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016587
CAS číslo: 1829-34-1