Tisk…
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-1-(methylsulphonyl)indoline
OR6776-1G OR6776-250MG
APOSOR6776-1GEA 2700 CZK
APOSOR6776-1G APOSOR6776-250MG
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂S
MW: 212.27 g/mol
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319362
CAS číslo: 299921-01-0