Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid Ethyl ester
OR6758-1G
OR6758-5G
APOSOR6758-1GEA
1670
CZK
APOSOR6758-1G
APOSOR6758-5G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃S Bod tání: 48…51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02090509 CAS číslo: 90924-54-2 |