4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6745-1G
OR6745-10G
OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA
4240
CZK
APOSOR6745-1G
APOSOR6745-10G
APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Vzorec:
C₁₁H₉NO₂S Bod tání: 263…268 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02225088 CAS číslo: 294620-60-3 |